문서
08730
Sigma-Aldrich
1,5-Diaminopentane dihydrochloride 1 M solution
동의어(들):
1,5-Diaminopentane dihydrochloride solution, Additive Screening Solution 33/Kit-No 78374
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
형태
aqueous solution
density
1.03 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2