제품 라인
BioXtra
기술
electrophoresis: suitable
불순물
≤0.05% free acid
전도도
<20 μS/cm at 20 °C (50 mg/ml water)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
적합성
in accordance for electrophoresis test
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Peripheral nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges