추천 제품
Grade
biotech. grade
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
분석
99.9%
형태
liquid
autoignition temp.
1223 °F
포함
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
불순물
<0.002% water
증발 잔류물
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV 흡수
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Tanguay JF, et al.