추천 제품
Grade
ACS reagent
Agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
6.7 (vs air)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5%
불순물
≤0.005% in water insoluble matters
pH
8.6-9.8 (20 °C, 5%)
mp
971 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable