추천 제품
Grade
ACS reagent
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
분석
≥99%
형태
crystals
불순물
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
무기 잔류물
≤0.005% (as SO4)
손실
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5-6 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
양이온 미량물
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable