추천 제품
grade
puriss.
분석
99-102%
형태
powder or crystals
품질
E 650
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zinc
불순물
organic volatile impurities, complies (GC)
≤0.005% insoluble matter in CH3COOH
≤0.2% alkalis/earth alkalis
pH
6-8 (20 °C, 5%)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable