주요 문서
XRFOX35
Supelco
Bromide XRF Standard - 0.99 wt%
certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
제조업체/상표
RTC XRF-OX-35
기술
XRF: suitable
Matrix
silicon dioxide
응용 분야
environmental
형식
matrix material
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)