주요 문서
W509348
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
≥99%, FG
동의어(들):
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
Beilstein:
1780035
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
09.348
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−20-−19 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
SMILES string
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)