Key Documents
W426060
Sigma-Aldrich
S-Isopropyl-3-methylbut-2-enethioate
≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14OS
CAS Number:
Molecular Weight:
158.26
FEMA Number:
4260
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
12.134
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; alliaceous
InChI
1S/C8H14OS/c1-6(2)5-8(9)10-7(3)4/h5,7H,1-4H3
InChI key
IZVXTRDVESJRTA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)