주요 문서
SIAL311NZ0.5C
Microcentrifuge Tube, 0.5 mL
conical bottom, natural
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
material
conical bottom
natural
polypropylene
포장
pkg of 10 × 1000 ea
높이
31.6 mm
용량
0.5 mL
직경
7.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
0.5 mL Microcentrifuge tubes with attached click lock lids. Available in a variety of colours.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)