주요 문서
SIAL301NN50CB
Centrifuge Tube, PP, Conical bottom
capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
material
conical bottom
natural cap
natural tube
polypropylene
포장
pkg of 20 × 25 ea
높이
115.8 mm
용량
50 mL
직경
27.95 mm
피팅
28-415
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conical bottom centrifuge tubes with screw cap closure. Gradiated with blank labelling area. Supplied as bulk pack.
Sterile, conical bottom centrifuge tubes with screw cap closure. Gradiated with blank labelling area. Supplied as bulk pack.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)