Key Documents
SIAL113NN2L
Wide-Mouth Boston Round Bottle. HDPE
capacity 2 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
high-density polyethylene bottle
natural bottle
natural cap
polypropylene cap
round bottle
wide-mouth bottle
포장
pkg of 3 × 2 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
높이
245 mm
용량
2 L
직경
119 mm
피팅
100-415
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These bottles have reliable durability and excellent chemical resistance. They can used for packing, shipping and storage purposes. Supplied with leak-proof polypropylene screw cap.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)