추천 제품
Grade
certified reference material
형태
disc (hydrosoluble)
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
−20°C
적합성
Clostridium spp.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
기타 정보
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.