추천 제품
Grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 100 mL
제조업체/상표
RTC QCI-027-10-.100
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
These products are discontinued but the list below shows products that can be used as replacement.
Obsolete Part NumberReplacement Part Number
QC1117-250 ML1094090500
QC1117-500 ML1094090500
QC1117-1L1094091000
QC1117-10 L1094389010
Obsolete Part NumberReplacement Part Number
QC1117-250 ML1094090500
QC1117-500 ML1094090500
QC1117-1L1094091000
QC1117-10 L1094389010
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.