문서
PHR3763
Bumetanide
new
certified reference material
동의어(들):
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20N2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
364.42
MDL number:
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 537
traceable to USP 1078303
포장
pkg of 250MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChI key
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)