주요 문서
PHR2272
4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
new
certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14ClN5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
271.70
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
certified reference material
Quality Level
API family
penciclovir
포장
pkg of 100MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
기타 정보
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)