주요 문서
NISTRM8543
NBS 18 (carbon isotopes in carbonatite)
NIST® RM 8543
동의어(들):
Calcium carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CaCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)