주요 문서
N3146
Sigma-Aldrich
L-(−)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt monohydrate
analytical standard
동의어(들):
L-(−)-Noradrenaline (+)-bitartrate salt monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
337.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
포장
vial of 200 mg
SMILES string
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Supplied in amber screw-cap vials
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)