주요 문서
N0393
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL phosphate
≥30%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16NO6P
CAS Number:
Molecular Weight:
373.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
농도
≥30%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)