추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
동위원소 순도
11B
양식
aqueous solution
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
일반 설명
Isotope abundance ratio
분석 메모
For more information please see:
IRMM611
IRMM611
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.