주요 문서
GXAR501FM02E
Supelco
MicroMist Nebulizer
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
품질
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
제조업체/상표
(AR50-1-FM02E)
호환성
Jobin Yvon/Horiba 24, 38 & 138 Series, Ultima, Activa
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Includes EZT-050 EzyFit Connector with 0.50mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • This nebulizer supersedes AR50-1-FM02
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 0.2 mL/min
법적 정보
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)