문서
GX318088098
Supelco
Radial Purge Window
Short (32 mm) for 3000DV or 2000DV
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
제조업체/상표
31-808-8098
호환성
PerkinElmer Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
PerkinElmer Optima 3000DV, 3100DV, 3200DV, 3300DV
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서