Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
분석
98.6% (Gew)
형태
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
반응 적합성
reagent type: chelator
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FNTA(2339)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.