Key Documents
D15006
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
270.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
Grade
technical grade
분석
90%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O4/c15-5-1-3-7(17)11-9(5)13(19)10-6(16)2-4-8(18)12(10)14(11)20/h1-4,17-18H,15-16H2
InChI key
SJHHHHHQWQOCDQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Analytica Chimica Acta, 74, 441-441 (1975)