추천 제품
Grade
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
포장
pkg of 50 g
제조업체/상표
RTC CRM961-050
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
분석물
설명
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
2,3,3′,4,4′-Pentachlorobiphenyl
2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl
2,3′,4,4′,5′-Pentachlorobiphenyl
2,4,4′-Trichlorobiphenyl
3,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
모두 보기 (10)
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.