Grade
certified reference material
Quality Level
포장
bottle of 125 mL
농도
in nitric acid (2%, varied conc.)
형식
multi-component solution
저장 온도
room temp
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
분석물
설명
Ag 5 μg/mL
As 10 μg/mL
Cd 10 μg/mL
Co 20 μg/mL
Cr 20 μg/mL
Cu 20 μg/mL
Mn 20 μg/mL
Ni 20 μg/mL
V 20 μg/mL
Se 10 μg/mL
Zn 10 μg/mL
모두 보기 (11)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.