추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
bottle of 125 mL
농도
100 μg/mL each component in 10 wt. % nitric acid
형식
multi-component solution
저장 온도
room temp
일반 설명
May be used to monitor and correct for changes that occur from differences between standards and samples. Since environmental samples often contain significant amounts of lithium, isotopically enriched 95% 6Li can be analyzed as an internal standard, avoiding the signal from the 7Li peak.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
분석물
설명
Bi 100 μg/mL
Ge 100 μg/mL
In 100 μg/mL
6Li 100 μg/mL
Lu 100 μg/mL
Rh 100 μg/mL
Sc 100 μg/mL
Tb 100 μg/mL
모두 보기 (8)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.