주요 문서
CRM8011
Supelco
Water, ASTM Type 1, 18 megohm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
포장
bottle of 125 mL
Quality Level
저장 온도
room temp
일반 설명
Our DI water blank product may be used for dilution or to establish base lines. The calibration, reagent, and rinse blanks are prepared by diluting the appropriate acid with water and any necessary internal standards to produce the required acid concentration, generally 1% HNO3.
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Handbook of reference methods for plant analysis (1998)