Merck
다음으로 건너뛰기
CRM017
Trace Metals - Powdered Paint 1
certified reference material, pkg of 20 g
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 20 g
manufacturer/tradename
RTC CRM017-020
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
7.48
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
  • N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
분석물
설명
  • Lead
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
저장 등급
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c