주요 문서
B7181
Sigma-Aldrich
N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid
solid
동의어(들):
(+)-Biotin-ε-aminocaproic acid, 6-((Biotinoyl)amino)hexanoic acid, Biotin-X, N-(+)-Biotinyl-6-aminocaproic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H27N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
357.47
Beilstein:
706392
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
양식
solid
solubility
DMF: soluble (pH>6)
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI key
CMUGHZFPFWNUQT-HUBLWGQQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Biotinylation reagent
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)