Key Documents
A2931
Sigma-Aldrich
Alkali Blue 6B
동의어(들):
Acid Blue 110, Acid Blue 119
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H31N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
613.72
색상 지수 번호:
42750
EC Number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, ≥80%
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
InChI key
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)