구성
agar, 14.9 g/L
chloramphenicol, 0.1 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
제조업체/상표
NutriSelect® Basic
기술
microbiological culture: suitable
최종 pH
6.6±0.2 (25 °C)
응용 분야
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
적합성
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
관련 카테고리
애플리케이션
제조 메모
기타 정보
각주
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.