94339
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
UDP-GlcA, UDPGA, Uridine-diphosphate-glucuronic acid trisodium salt, Uridine[5′]diphospho[1]-α-D-glucopyranosuronic acid trisodium salt
About This Item
생물학적 소스
animal
분석
≥99.0% (HPLC)
불순물
≤10% water
≤4% solvent (ethanol)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.3Na/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1
InChI key
XXXUNWUNTOMVIG-QWGSIYABSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.