주요 문서
93967
Sigma-Aldrich
Peanut oil hardened
tested according to Ph. Eur.
동의어(들):
Arachidis oleum hydrogenatus, Arachidis oleum hydrogenatum, Arachis oil hardened
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
양식
paste
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
지질 유형
oils
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)/t22-,23-,24+,25-/m0/s1
InChI key
UEVAHGMTRWGMTB-JBXUNAHCSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)