문서
93770
Sigma-Aldrich
Tuerk solution
for microscopy (for counting of Leukozytes)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
MA.02
Grade
for microscopy (for counting of Leukozytes)
Quality Level
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.334
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)