Key Documents
93667
Millipore
Heptakis-(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
suitable for GC
동의어(들):
2,3,6-Tri-O-benzoyl-β-cyclodextrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C189H154O56
CAS Number:
Molecular Weight:
3321.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
분석
≥98.0% (TLC)
기술
gas chromatography (GC): suitable
기타 정보
Chiral solvating agent for 1H-NMR spectroscopy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
B.G.Uccello et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009-2009 (1998)