문서
93383
Supelco
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9F15N3
CAS Number:
Molecular Weight:
435.09
Beilstein:
371291
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥98.0% (NMR)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.312
density
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)F
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Chemical mass marker for negative ion chemical ionization mass spectrometry
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
D.V. Bowen et al.
Analytical Chemistry, 47, 2289-2289 (1975)