문서
92870
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
purum, ≥95.0% (GC)
동의어(들):
Kryptofix® 21
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
218.29
Beilstein:
607391
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12350000
grade
purum
분석
≥95.0% (GC)
mp
~80 °C
88-91 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI key
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Synthesis of disubstituted derivatives
법적 정보
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
H. Tsukube et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 268-268 (1991)
I.O. Sutherland
Chemical Society Reviews, 15, 63-63 (1986)