문서
92784
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
purum, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
1-Pentyn-1-yltrimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.30
Beilstein:
1744218
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.427
bp
135 °C (lit.)
density
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Versatile derivative of 1-pentyne; SnCl4 and ZnCl2 catalyzed coupling with acetals; Reaction with allyl-zinc compounds to cyclopentenes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M. Hayashi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1975-1975 (1987)
J. van der Louw et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2889-2889 (1987)