주요 문서
92774
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trimethylsilyl)propionate
purum, ≥97.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
160.29
Beilstein:
2350141
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
purum
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.424
bp
155-157 °C
SMILES string
COC(=O)C(C)[Si](C)(C)C
기타 정보
Silane used for the introduction of the 1-(methoxycarbonyl)ethylidene moiety by Peterson olefination
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M.J. Crimmin et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 541-541 (1985)
W. Oppolzer et al.
Tetrahedron, 39, 3695-3695 (1983)