주요 문서
92661
Supelco
Sebacoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17D3H28NO6 · xLi+
Molecular Weight:
348.45 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0%
불순물
1.5-3.0% lithium
응용 분야
clinical testing
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(CCCCCCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI key
GBFPILOKXGQZKW-XEVIKCSCSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)