주요 문서
92529
Supelco
2-(Octylsulfanyl)ethan-1-ol
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-(Octylthio)ethanol, 2-Hydroxyethyl octyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22OS
CAS Number:
Molecular Weight:
190.35
Beilstein:
1698968
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
OCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22OS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
KXPXKNBDCUOENF-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)