주요 문서
92386
Supelco
trans,trans-Farnesol
analytical standard
동의어(들):
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
222.37
Beilstein:
1723039
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.488-1.492
n20/D 1.490 (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
A sesquiterpene alcohol found in many essential oils.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1