주요 문서
91277
Supelco
1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)-2-propanol
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
Guaifenesin impurity D (PhEur), 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, NSC 142122
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20O5
CAS Number:
Molecular Weight:
304.34
Beilstein:
2003232
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OC(COC1=C(OC)C=CC=C1)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3
InChI key
SSNCGCIXFDVLFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)