주요 문서
89793
Supelco
Fluoranthene
analytical standard
동의어(들):
Benzo[j,k]fluorene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
Beilstein:
1907918
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChI key
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
388.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
198.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)