Key Documents
89547
Millipore
TKT Agar
suitable for microbiology
동의어(들):
Streptococcus agalactiae selective agar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
구성
aesculin, 1 g/L
agar, 13 g/L
crystal violet, 0.0013 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallium sulfate, 0.333 g/L
최종 pH
7.4±0.2 (37 °C)
응용 분야
microbiology
애플리케이션
For the isolation of Streptococcus agalactiae, the most frequent cause of bovine mastitis.
기타 정보
Determination of S. agalactiae by means of serological methods and CAMP-test
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
M.R. Villanueva et al.
J. Am. Vet. Assoc., 198, 1398-1398 (1991)
J. Remmers
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 26, 104-104 (1975)