주요 문서
89341
Sigma-Aldrich
Activated Charcoal Norit®
Norit® CASP, wood, chemically activated, powder
동의어(들):
Charcoal activated Norit®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
Beilstein:
4360473
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
wood
양식
powder
품질
chemically activated
제조업체/상표
Norit® CASP
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
for purification of process liquids and water, especially suited for removing cyanotoxins from surface water
법적 정보
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)