주요 문서
87795
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
138.21
Beilstein:
2324088
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.476
density
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)