문서
87390
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
technical, ≥90% (GC)
동의어(들):
‘T-Solvent’
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
Beilstein:
109779
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
grade
technical
분석
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.465
bp
235-238 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
InChI key
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
solvent for LiAH4-reduction
교체됨
제품 번호
설명
가격
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.