주요 문서
87309
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium nitrate
puriss., ≥99.0% (NT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)5]4N(NO3)
CAS Number:
Molecular Weight:
416.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
puriss.
분석
≥99.0% (NT)
mp
62-65 °C
SMILES string
[O-]N(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
애플리케이션
Ionic liquid at ambient temperature
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)